182540-M
Aromatase Inhibitor I
The Aromatase Inhibitor I, also referenced under CAS 331684-05-0, controls the biological activity of Aromatase.
Synonym(e):
Aromatase Inhibitor I, 4-(Imidazolylmethyl)-1-nitro-9H-9-xanthenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
P450 arom.
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable