178440
Ferritin, Apo-, Pferdemilz
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
Synonym(e):
Ferritin, Apo-, Pferdemilz
Beschreibung
RTECS - CD9365000
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
dilute buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Kationenspuren
Fe: <0.01%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
de Silva, D., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.298, 259.
Sun, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25160.
Crichton, R.R. 1974. Structure Bonding17, 67.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable