Wichtige Dokumente
1.51419
Supelco
manu-CART® "10"-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
Methode(n)
HPLC: suitable
Qualitätsniveau
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
manu-CART "10" II cartridge holder for 10 mm i.d. LiChroCART cartridges.
Hinweis zur Analyse
Prüfungsumfang (visuelle Prüfung): entspricht
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany