1.51343
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART® 125-4
suitable for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0.5 - 2.0