Merck
1464-90005
Millipore
NovaSeptum® Accurate Volume-Spritzen
Accurate Volume Application; 5x5mL
Synonym(e):
General sampling, Accurate Volume application, 5 X 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
1.0 mm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
Allgemeine Beschreibung
Mehrfache Probenahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit den NovaSeptum® Accurate Volume Spritzen ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NovaSeptum® spart durch sein kompaktes Design ohne Totraum auch wertvolles Material.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probenahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probenahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Sterilitätsprüfung, Prüfung auf Pyrogenfreiheit, Endotoxintest, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsapplikationen sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Sterilitätsprüfung, Prüfung auf Pyrogenfreiheit, Endotoxintest, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentierungsanwendungen
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung), mind. 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 28
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany