Z709107
ART® non-filtered tip
HLT 1000 SoftFit, maximum volume 1000 μL, racked, non-sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
racked
Verpackung
pack of 800 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3582
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
1000 μL
Volumen
1000 μL
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)