Merck
1.40118
Supelco
Extran® AP 18
greener alternative
liquid, mild alkaline concentrate
Synonym(e):
TM=[„EXTRAN“] Reinigungsmittel AP 18; TM=[„EXTRAN“] Detergens AP 18
About This Item
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH-Wert
13.5 (20 °C in H2O)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Extran® AP 18 ist ein mildes alkalisches Laborreinigungsmittel für die schonenden Reinigung von alkaliempfindlichen Gegenständen. Es schäumt nicht, selbst bei starker Bewegung in einer Waschmaschine. Extran® AP 18 ist ein wichtiges Flüssigreinigungsmittel mit milden alkalischen Eigenschaften mit automatischer Dosierung.
Es hat unter anderem folgende Eigenschaften:
  • tensidfrei
  • chlorfrei
  • phosphatfrei
  • ohne Geruchsstoffe/Farbstoffe
Verlinkung
Ersetzt: EX1009; 1.40001; 1.40001.2500; 1.40001.5000; 1.40001.9010
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1