1.07570
Extran® AP 41
About This Item
Empfohlene Produkte
enzyme activity
0.060-0.090 IU/g
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH-Wert
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
Schüttdichte
750 kg/m3
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Schaumvolumen (5 %; Wasser): ≤ 1 ml
Schüttgewicht: 65 - 80 g/100 ml
Enzymaktivitäten: 0.060 - 0.090 Anson U/g
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable