1.37047
Essigsäure
30%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
Ph. Helv.
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Fremdaktivität
Aflatoxin
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
1.37047.9025 / 25L / PE container
1.37047.9208 / 200L / PE barrel with dip tube
1.37047.9950 / 950L / IBC (PE)
1.37047.9958 / 950L / IBC (PE)
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C