Wichtige Dokumente
1.37034
Essigsäure
60%, EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Fremdaktivität
Aflatoxin free
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
1.37034.9025 // 25L // plastic container
1.37034.9950 // 950L // IBC (plastic)
1.37034.9951 // 950L // IBC (plastic)
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C