Wichtige Dokumente
1.37007
Salzsäure
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Methode(n)
API processing | salt formation: suitable
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Fremdaktivität
Aflatoxin
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable