Wichtige Dokumente
126658
Sigma-Aldrich
Albumin, Humanserum, Fraktion V, Hochrein
Synonym(e):
Albumin, Humanserum, Fraktion V, Hochrein
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8468
Assay
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
electrophoresis: suitable
pI 
4.7
Löslichkeit
aqueous buffer: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Humanserumsalbumin (HSA) ist ein unglykosyliertes, lösliches und globuläres monomeres Protein. Es kommt reichlich im Plasma vor und weist eine Multidomäne mit drei homologen Domänen I, II und III auf. Drei dieser Domänen haben Unterdomänen A und B mit gemeinsamen Strukturmotiven. Das HSA-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 4q13.3 lokalisiert.
Anwendung
Albumin, Humanserum, Fraktion V, hochrein wurde zum Bestimmen der Bindungsaffinität von Nanokörper-α-Humanserumalbumin (HSA) an HSA eingesetzt und injiziert, um die Signale der Tandembindung von humanem Interleukin (IL-21R), IL-21-αHSA und HSA zu erfassen. Es wurde außerdem zur Untersuchung der Wirkung von Fetuin-A-Phosphorylierung auf die Aufnahme von Calciproteinpartikeln (CPP) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Humanserumsalbumin (HSA) spielt eine wichtige Rolle als Trägerprotein für Fettsäuren, Schilddrüsenhormone und Steroide. Es ist an der Stabilisierung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens beteiligt. HSA wird zur Behandlung von Hämodialyse, akuter Leberinsuffizienz und chronischer Lebererkrankung eingesetzt. Es dient als Hilfsstoff für Vakzine und therapeutische Proteinarzneimittel. HSA wird in biologischen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Ligandenfangen, Nanoverabreichung von Arzneimitteln und Fusionsproteine.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Alternativ kann dieses Produkt vor der Rekonstitution im Kühlschrank (4 °C) gelagert werden. Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L S Schlesinger et al.
The Journal of experimental medicine, 174(5), 1031-1038 (1991-11-01)
Previous studies from this laboratory have demonstrated that Mycobacterium leprae, an obligate intracellular bacterial parasite, enters human mononuclear phagocytes via complement receptors on these host cells and bacterium-bound C3. The present study investigates the role of M. leprae surface molecules
Tanaya Chatterjee et al.
PloS one, 7(5), e37468-e37468 (2012-06-01)
Virstatin is a small molecule that inhibits Vibrio cholerae virulence regulation, the causative agent for cholera. Here we report the interaction of virstatin with human serum albumin (HSA) using various biophysical methods. The drug binding was monitored using different isomeric
B Grunfeld et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 15(3), 257-261 (1990-03-01)
Renal functional reserve, microalbuminuria, and plasma atrial natriuretic factor were measured in 21 offspring (9.5 +/- 0.5 years of age, mean +/- SEM) of hypertensive parents and in eight children (10 +/- 0.5 years of age) with no family history
Edward R Smith et al.
PloS one, 8(4), e60904-e60904 (2013-04-12)
The formation of fetuin-A-containing calciprotein particles (CPP) may facilitate the clearance of calcium phosphate nanocrystals from the extracellular fluid. These crystals may otherwise seed extra-osseous mineralization. Fetuin-A is a partially phosphorylated glycoprotein that plays a critical role in stabilizing these
Rene C Chan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 322, 289-300 (2006-06-03)
Nuclear import is a critical process for the cell: molecules are selectively permitted into the nuclear interior where the sheltered genome resides. The process of nuclear import can be biochemically studied in vitro using nuclei reconstituted from Xenopus egg extract