1.25066
Eshmuno® HCX-Harz
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 1 ml
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
85 μm
Kapazität
~50 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
mixed mode
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Greater capacity at high-salt concentrations
- Superior productivity
- Outstanding selectivity
- Rigid base beads for easy packing
- Excellent pressure-flow behavior
- Strong chemical stability