12-440
Poly (Glu4-Tyr) Peptide
lyophilized, biotin conjugate
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(Glu4-Tyr)-Peptid, Biotinkonjugat,
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: TK
Zielprotein: Blk
Qualität
Regelmäßig als Substrat für viele Tyrosinkinasen beurteilt.
Physikalische Form
Lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: 2 Jahre bei 4 °C Rehydriert: 6 Monate bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable