Wichtige Dokumente
1.16957
Supelco
Check Set
for use with RQFLEX® 10, RQFLEX® 10 plus
About This Item
UNSPSC-Code:
41115316
NACRES:
NB.35
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
RQcheck RQflex® 10, RQflex® plus Reflectoquant®
We offer you useful accessories. The check set can be used for RQflex® 10 and the RQflex® 10 plus reflectometer. The set contains a grey check strip and two barcode strips.
Verlinkung
Replaces: 1.16957.0007
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1