1.15934
Eosin B (bläulich) (C.I.45400)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Eosin B (bläulich) (C.I.45400)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH-Wert
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
300 g/L
Schüttdichte
680 kg/m3
εmax
800-1000 at 517-525 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität
- Natrium:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Maximale Absorption λ max. (Wasser): 517 - 525 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Wasser): 800 - 1000
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 8 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable