1.15327
TLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 100 plates, plate L × W 2.5 cm × 7.5 cm, glass support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Platten, SiO2 60 F₂₅₄
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
2.5 cm × 7.5 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 210–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
25–37
- Reichstein S, Steroidtest: 37–49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42–54
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)