Wichtige Dokumente
1.11926
Millipore
Hefeextrakt
for biotechnology Fermtech®
Synonym(e):
Hefeextrakt
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
232-387-9
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>200 °C
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
410 g/L
Dichte
0.5 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
490 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Bräunlich-gelbes feines Pulver
Identität: entspricht
Gesamtstickstoff (N) (berechnet auf getrockneter Substanz): ≥ 8,4 %
Aminostickstoff: ≥ 4,0 %
pH-Wert: 5,5–6,0
Trocknungsverlust: ≤ 6,0 %
Asche (ohne Salz): ≤ 13,0 %
Rechtliche Hinweise
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°C)
Not applicable