Wichtige Dokumente
1.11437
Supelco
Anionen-Mehrelement-Standard I
1000 mg/l: F⁻, PO₄³⁻, Br⁻ in H₂O Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
5.3 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verlinkung
Weitere Informationen finden Sie auf dem IC Portal
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (PO₄³⁻): 990–1.010
Bestimmungsverfahren: alkalimetrische Titration.
Genauigkeit des Verfahrens: ± 0,5 %
(rückführbar auf NIST SRM 723e)
Konzentration     β (Br⁻): 990–1.010
Bestimmungsverfahren: argentometrische Titration.
Genauigkeit des Verfahrens: ± 0,5 %
(rückführbar auf NIST SRM 999c)
Konzentration     β (F⁻): 995–1.005 mg/l
Bestimmungsverfahren: Ionenchromatografie
Genauigkeit des Verfahrens: F ± 2 %
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable