Wichtige Dokumente
1.11037
tri-Natriumcitrat
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
tri-Natriumcitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
7.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (decomposition)
Löslichkeit
425 g/L
Dichte
1.76 g/cm3 at 18 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1