Merck
1.08641
Supelco
Wassernachweispaste N
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NB.21
pH-Wert
11 ( in H2O, suspension)
Qualitätsniveau
Dichte
1.6 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Geeignet für Wasserdetektion: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)