Merck
1.08238
Millipore
Glycerol triacetate
for biochemistry
Synonym(e):
Glycerol triacetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141833
EG-Index-Nummer:
203-051-9
NACRES:
NA.79
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
430 °C
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-7.7 % (v/v)
pH-Wert
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Löslichkeit
64 g/L
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20/4): 1.157 - 1.159
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Eignung als Enzymsubstrat (geprüft mit Lipase): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup