Wichtige Dokumente
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.05
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
Dichte
1 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
für die Aufreinigung chemisch synthetisierter Oligonucleotide (1 mol/l) pH 7,0
Hinweis zur Analyse
Abdampfrückstand≤ 0.01 %pH-Wert (1 mol/l)6.9 - 7.1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable