1.07747
Kieselgel
for preparative thin layer chromatography
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 2.5 kg
Methode(n)
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Partikelgröße
5-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A rapid preparative method for isolation of neutral and acidic glycosphingolipids by radial thin-layer chromatography.: This study outlines a swift and efficient preparative method using radial thin-layer chromatography to isolate both neutral and acidic glycosphingolipids, utilizing Silica gel 60 PF254. The methodology enhances the purity and yield of the glycosphingolipids isolated, contributing significantly to advancements in analytical chemistry techniques (Das KK et al., 1984).
Hinweis zur Analyse
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Korngröße: 90% ≤55 µm
Anwendungstechnische Prüfung: entspricht
Die Angaben zur Korngrösse beziehen sich auf das reine Kieselgel vor Additivzugabe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable