Merck
1.07518
Sigma-Aldrich
Pyronine G (C.I. 45005)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Pyronine G (C.I. 45005), (C.I. 45005) for microscopy Certistain®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
202-147-8
Form
crystals
Zusammensetzung
Dye, ≥75% spectrophotometric assay
mp (Schmelzpunkt)
250-260 °C
εmax
2340-3160 at 546-551 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Pyronin G (C.I. 45005) ist ein Certistain Festfarbstoff welcher für die DNA und RNA Färbung in der Methylgrün-Pyronin G Färbung in histologischen Schnitten verwendet wird. Er wird auch in der Flowzytometrie als Farbstoff zur Darstellung von RNA und DNA beschrieben.
Als CERTISTAIN Farbstoff durchläuft er eine Qualitätskontrolle nach den höchsten Standards und nach strikten Spezifikationen. Als CE-zertifiziertes, IVD-registriertes Produkt kann er störungsfrei in der klinischen Diagnostik und bei Laborakkreditierungen eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektralphotometrisch): ≥ 75 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 546 - 551 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; Ethanol 50 %): 2340 - 3160
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shigeo Ohba et al.
Cell reports, 31(2), 107518-107518 (2020-04-16)
The metabolic enzyme phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) is overexpressed in several types of cancer, suggesting an additional function beyond its established role in the glycolytic pathway. We here report that PGAM1 is overexpressed in gliomas where it increases the efficiency