P6892
Pyronin B
Dye content ≥30 %, Powder
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Pyronin B, Dye content ≥30 %
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ≥30%
mp (Schmelzpunkt)
174-176 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Cl[Fe](Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc2cc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C21H27N2O.4ClH.Fe/c1-5-22(6-2)18-11-9-16-13-17-10-12-19(23(7-3)8-4)15-21(17)24-20(16)14-18;;;;;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;4*1H;/q+1;;;;;+3/p-4
InChIKey
SUVPQRYDMCNTPV-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?