Wichtige Dokumente
1.07495
Supelco
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
Synonym(e):
Ammonium-N,N-tetramethylendithiocarbamat, N,N-Tetramethylendithiocarbaminsäure Ammoniumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
225-834-4
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
146-151 °C
Löslichkeit
190 g/L
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChIKey
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Eisen (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfatasche: ≤ 0.10 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable