1.07434
L-Proline
for biochemistry
Synonym(e):
Pro
About This Item
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (decomposition)
Löslichkeit
1500 g/L
Dichte
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable