Merck
1.07427
SAFC
Propyl-4-hydroxybenzoat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Propyl-4-hydroxybenzoat, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester, Propylparaben
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-307-7
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.67 hPa ( 122 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>600 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH-Wert
6-7 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
0.4 g/L
Dichte
1.063 g/cm3 at 102 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChIKey
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Propyl-4-hydroxybenzoat weist antimikrobielle Eigenschaften auf und wird als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierung und Kosmetika eingesetzt. Es kann mit anderen Parabenen wie Methyl-4-hydroxybenzoat oder Ethyl-4-hydroxybenzoat kombiniert werden.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C