Merck
1.07365
Supelco
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Synonym(e):
Lead
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
EG-Index-Nummer:
231-100-4
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
327 °C
Dichte
11.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Ag (Silber): ≤ 0.001 %
As (Arsen): ≤ 0.01 %
Bi (Bismut): ≤ 0.05 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimon): ≤ 0.01 %
Sn (Zinn): ≤ 0.020 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)