Merck
1.05805
Supelco
LuxPlate TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 20 x 20 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Anwendung
Glass TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 25 size 20x20 cm for thin layer chromatography applications.
Verlinkung
Replaces: 5805-1; 5805
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 210 - 250 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11 - 25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34 - 48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52 - 67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.5
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison,Steroidtest:
25 - 37
- Reichstein S, Steroidtest: 37 - 49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42 - 54
Typische Werte, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45% rel.Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20% rel.Feuchte)
Rechtliche Hinweise
LUXPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany