Merck
1.05512
Supelco
Iron(III) chloride solution
10% Fe, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Ferric Chloride Aqueous Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Produktbezeichnung
Iron(III) chloride solution (10% Fe), for analysis EMSURE®
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Konzentration
10.0-10.3% (complexometric)
Verunreinigungen
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.29 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤0.005%
Kationenspuren
As: ≤0.0005%
Fe2+: ≤0.005%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): 10.0 - 10.3 %
Freie Säure (als HCl): ≤ 0.5 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0.005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.005 %
Schwermetalle als Pb (als Blei): ≤ 0.005 %
Fe II (Eisen II): ≤ 0.005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany