Merck
1.04982
Supelco
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, Blutlaugensalz gelb, Ferrocyankalium, Kaliumcyanoferrat(II), Kaliumeisen(II)-cyanid
About This Item
Lineare Formel:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
237-722-2
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (cerimetric)
Form:
solid
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.0% (cerimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Schüttdichte
950‑1050 kg/m3
Kationenspuren
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChIKey
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (cerimetrisch): ≥ 99,0 %
As (Arsen): ≤ 0,0003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0025 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0025 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable