1.04106
Glycolsäure
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Glycolsäure, Hydroxyessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10.8 hPa ( 80 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH-Wert
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C
Übergangstemp.
flash point >300 °C (decomposition)
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.49 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Erörtert die Synthese und die physikalisch-chemischen Eigenschaften von PLGA-Verbundstoffen, die Glykolsäure enthalten (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola – International Journal of Molecular Sciences, 2014). Weitere Informationen.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 75 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 79 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Eisen (Fe): ≤ 5 ppm
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Flammpunkt (°C)
> 300 °C - (decomposition)