Alle Fotos(1)
Key Documents
1.03122
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
236-069-0
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
228-233 °C
Schüttdichte
380 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChIKey
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Bacteriocin Against MRSA: This research highlights the application of ammonium sulfate in the purification of novel bacteriocins from Lactiplantibacillus plantarum for combating methicillin-resistant Staphylococcus aureus, demonstrating its critical role in biomedical research and pharmaceutical applications (Ye et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung (10 g/l; Ethanol): entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 1.0 %
Eignung als Indikator (zur Metalltitration): entspricht
Eignung für die Bromatbestimmung inWasser und Trinkwasser anPharo- und NOVA-Photometern: entspricht
Benutzungshinweis: Methode A oder Methode B
Methode A:Für die Messung kann die in den Spectroquant Pharo-und NOVA-Photometern vorkalibrierte Methode 195 uneingeschränkt
verwendet werden. Zur Verbesserung der Ergebnissgenauigkeit empfehlen wir generell die Messungen gegen einen eigenen
Blindwert gemäß Applikation durchzuführen.
Methode B:Für die Messung ist die vorkalibrierte Methode 195 nicht geeignet, es ist eine eigene Kalibrierung gemäß Applikation
durchzuführen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable