Merck
1.14794
Supelco
Silicat (Kieselsäure)-Test
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 300 tests
300 tests
spezifische(r) Analyt(en)
silicate
Messbereich
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Silicomolybdenum blue)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,011–10,70 mg/l SiO₂ 0,005–5,00 mg/l Si Spectroquant®
Die Methode ist analog zu APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 und DIN 38405-21.
Dieser Spectroquant® Silikat-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Silikat (Kieselsäure) in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In schwefelhaltiger Lösung reagieren Silikationen mit Molybdationen, um gelbe Heteropolysäure zu bilden, die zu Silicomolybdänblau reduziert wird. Dieser Farbstoff wird photometrisch nachgewiesen.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Protokolle
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting