Wichtige Dokumente
1.02277
Supelco
Ammoniumcer(IV)-nitratlösung
c(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Cer(IV)-ammoniumnitrat-Lösung; Diammoniumcer(IV)-nitrat-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Ammoniumcer(IV)-nitratlösung, c(NH4)2 Ce(NO3)6 = 0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
Dichte
1.098 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Oxygen-evolution reaction in the presence of cerium(IV) ammonium nitrate and iron (hydr)oxide: old system, new findings.: Diese Studie untersucht die Rolle von Ammoniumcer(IV)-nitrat bei der Durchführung der Sauerstoffentwicklungsreaktion, die für verschiedene Energieumwandlungsprozesse wichtig ist (Akbari N et al., 2023).
  • Reaction between Nickel Hydroxide and Cerium(IV) Ammonium Nitrate in Aqueous Solution.: Untersucht die Wechselwirkung zwischen Nickelhydroxid und Ammoniumcer(IV)-nitrat und bietet Einblicke in die Materialsynthese und katalytische Prozesse (Hashemi N et al., 2023).
  • Facile Synthesis of Stable Cerium Dioxide Sols in Nonpolar Solvents.: Es wird eine Methode zur Synthese stabiler Cerdioxidsole unter Verwendung von Ammoniumcer(IV)-nitrat mit Anwendungen in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft vorgestellt (Baranchikov AE et al., 2022).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 Dinatriumoxalat), mittels des volumetrischen Standards Eisen(II)-ethylendiammoniumsulfat (Artikelnummer 1.02402) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable