Wichtige Dokumente
1.01599
Supelco
4-Bromoaniline
GR for analysis
Synonym(e):
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-393-9
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
Schüttdichte
810 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99 % (a/a)
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 62 - 64 °C
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Sulfatasche: ≤ 0.1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3