1.00873
Enterobacter Sakazakii Agar
for microbiology Chromocult®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.8-7.2 (25 °C, 24.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
24.6 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Cronobacter spp.
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6.8 - 7.2
Wiederfindung auf Testmedium (Cronobacter sakazakii ATCC 29544): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Cronobacter sakazakii ATCC 29004): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Wiederfindung auf Testmedium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)):
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)):
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): ≤ 0.01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≤ 0.01 %
Kolonien (Cronobacter sakazakii ATCC 29544): türkis
Kolonien (Cronobacter sakazakii ATCC 29004): türkis
Kolonien (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): milchig-weiß
Kolonien (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): milchig-weiß
Kolonien (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): milchig-weiß
Bebrütung: 24 Std.; 44 °C
WGK
WGK 3