Wichtige Dokumente
07-685
Sigma-Aldrich
Anti-Lactotransferrin-Antikörper
unpurified, Upstate®
Synonym(e):
Anti-Draculin, Anti-Draculin-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
hamster, human, monkey, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LTF(4057)
Spezifität
Lactotransferrin
Immunogen
Natives Maus-Lactotransferrin/Lactoferrin von voller Länge
Anwendung
Der Anti-Lactotransferrin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Lactotransferrin zur Verwendung in IP, WB, IC, IH und IH(P).
Forschungs-Unterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Uterusflüssigkeit der Maus beurteilt.
Zielbeschreibung
76–80 kDa
Physikalische Form
100µl Kaninchen-Antiserum, 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Nowicka-Bauer et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 69(3) (2018-08-28)
Reduced sperm motility, defined as asthenozoospermia, is a frequent cause of male infertility, and is mainly connected with the dysfunction of sperm mitochondria. The aim of this study was to identify the proteins, and thereby the metabolic pathways, responsible for
Lactoferrin functions: current status and perspectives.
Valenti, Piera, et al.
Journal of Clinical Gastroenterology, 38, S127-S129 (2004)
Quantification of the host response proteome after mammalian reovirus T1L infection.
Berard, AR; Cortens, JP; Krokhin, O; Wilkins, JA; Severini, A; Coombs, KM
Testing null
Technology evaluation: rh lactoferrin, Agennix.
Andersen, Jeanette H
Current Opinion in Molecular Therapeutics, 6, 344-349 (2004)
Lactoferrin gene expression and regulation: an overview.
Teng, Christina T
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 80, 7-16 (2002)