06-427
Anti-Phosphotyrosine Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (test)
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Allgemeine Posttranslationsmodifikation
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Immunoprecipitation Analysis: 5 µL from a representative lot immunoprecipitated Phosphotyrosine in 0.5 mg of EGF treated A431 cell lysate
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phosphotyrosine in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash