06-1082-I
Anti-IL-27A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interleukin-27 subunit alpha, IL-27 subunit alpha, IL-27-A, IL27-A, Interleukin-30, p28, IL-27A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL27(246778)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody from a representative lot detected IL-27A in 1X10E6 staph enterotoxin B treated human peripheral blood mononuclear cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected IL-27A in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable