05-537
Anti-FAK-Antikörper, Klon 4.47
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4.47, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTK2(5747)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Zytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1