Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-499
Sigma-Aldrich
Anti-Histon H3-Antikörper, Klon 6.6.2
clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H3 histone, family 3A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6.6.2, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, human, plant
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Dieser monoklonale Antikörper wurde mit einem nichtmodifizierten Peptid hergestellt, das den ersten 20 Aminosäuren von Histon H3 entspricht, und ist spezifisch für ein nichtmodifiziertes Epitop in dieser Region.
Spezifität
Die Peptidsequenz ist bei einem breiten Spektrum von Tier- und Pflanzenspezies identisch.
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, Molekülmasse 17 kDa, und ist dafür spezifisch.
Immunogen
Epitop: A.S. 1-20
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–20 (ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC) von humanem Histon H3 entspricht. Klon 6.6.2.
Anwendung
Der Anti-Histon H3-Antikörper Klon 6.6.2 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Histon H3, auch bekannt als H3-Histonfamilie 3A, und wurde in WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an säureextrahierten Lysaten von HELA-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen Histon H3 in säureextrahierten Lysaten von HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
17 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 70 % Lagerpuffer, 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 ºC aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 ºC kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zellextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Purification and characterization of C-terminal truncated forms of histone H2A in monocytic THP-1 cells.
Jiro Minami, Koji Takada, Katsuhiko Aoki, Yohta Shimada, Yutaka Okawa, Noriko Usui, Kiyoshi Ohkawa
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null