05-1516
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3G6
clone 3G6, from mouse
Synonym(e):
Scaffold attachment factor A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A), hnRNP U, hnRNP U protein, p120 nuclear protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HNRNPU(3192)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Apoptose - Weiterführende Produkte
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Immunocytochemistry
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
ELISA
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Qualität
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP U on 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
K562 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable