Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-1312-I
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquityl-Histon H2B-Antikörper, Klon 56
clone 56, from mouse
Synonym(e):
Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/al, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
56, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Histon H2B Typ 1-C/E/F/G/I (UniProt: P62807; auch bekannt als Histon H2B.1 A, Histon H2B.a, H2B/a, Histon H2B.g, H2B/g, Histon H2B.h, H2B/h, Histon H2B.k, H2B/k, Histon H2B.l, H2B/l) wird beim Mensch vom HIST1H2BC-Gen kodiert (auch bekannt als H2BFL, HIST1H2BE H2BFH, HIST1H2BF, H2BFG, HIST1H2BG, H2BFA, HIST1H2BI, H2BFK) (Gen-ID: 3017, 8339, 8343, 8344, 8346, 8347). Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Histonmodifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Histon H2B ist eine der Hauptkomponenten des Nukleosoms, der kleinsten Untereinheit von Chromatin. DNA-Basenpaare werden um ein Oktamer aus Kernhistonproteinen gewickelt, die aus jeweils zwei von Histon H2A, H2B, H3 und H34 bestehen. Die am häufigsten untersuchten Modifikationen sind Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung. Eine Reihe von Studien implizierten ubiquitiniertes H2B am heterochromatischen Gen-Silencing und bei der Steuerung der Genexpression. Histon H2B wird durch das RAD6-E2-Protein in Kombination mit RNF20/RNF40 an Lys120 ubiquitinyliert und diese ubiquitinylierte Form kommt vorwiegend im Zusammenhang mit den transkribierten Regionen von stark exprimierten Genen vor.
Spezifität
Klon 56 erkennt Histon H2B, wenn es an Lys120 ubiquitiniert ist. Er erkennt H2B in seinem nichtmodifizierten Zustand oder nicht an H2B konjugiertes Ubiquitin nicht.
Immunogen
Ein verzweigtes Peptid, das der Ubiquitinylierungsstelle an humanem H2B entspricht.
Anwendung
Der Anti-Ubiquitinyl-Histon H2B-Antikörper, Klon 56, Katalognr. 05-1312-I ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf Ubiquityl-Histon H2B abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Ubiquityl-Histon H2B in HeLa-, NIH/3T3- und PC-12-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Ubiquityl-Histon H2B in U2OS-Ganzzellextrakt, aufgereinigtem Histon H2A, aufgereinigtem H2B und säureextrahierten HEK293-Proteinen (zur Verfügung gestellt von Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science) nach.
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Ubiquityl-Histon H2B in uH2B und H3K4me2 (zur Verfügung gestellt von Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science) nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in PC-12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Ubiquityl-Histon H2B in 10 µg PC-12-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 25 kDa gemessen. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2a-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Smaragda Fanourgakis et al.
Computational and structural biotechnology journal, 21, 614-629 (2023-01-21)
The timing and location of writing and erasing of histone modifications determine gene expression programs and are tightly controlled processes. One such modification is the monoubiquitination of histone H2B (H2Bub), whose precise level during transcription elongation is dynamically regulated by