Merck
Alle Fotos(9)
Wichtige Dokumente
05-1000
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphoserin-Antikörper, Klon 4A4 (Maus-IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Phosphoserin Klon 4A4, Phosphoserin-Nachweisantikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer)
Allgemeine Beschreibung
Die Identifizierung der Proteinphosphorylierung als regulatorischer Mechanismus fand seinen Anfang in Studien von Fischer und Krebs Mitte der 1950er, die ihnen im Jahr 1992 den Nobelpreis einbrachten. Es ist der Hauptmechanismus für die Regulierung verschiedener zellulärer Abläufe, einschließlich Zellteilung, Proteinsynthese, transkriptionelle Regulierung und Neurotransmission. Die stabile Phosphorylierung eines beliebigen Substrats wird durch die entgegengesetzten Wirkungen von Kinasen und Phosphatasen gesteuert. Inzwischen wird angenommen, dass ein Drittel aller eukaryotischen Zellproteine phosphoryliert ist und die meisten Phosphorylierungsereignisse an den Serin- und Threoninresten auftreten (> 95 %).
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Serin-phosphorylierte Proteine aller Spezies.
Immunogen
An KLH gekoppeltes Phosphoserin.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunfluoreszenz
Durchflusszytometrie
Immunhistochemie (Paraffin)
ELISA
Weisen Sie Phosphoserin mit diesem Anti-Phosphoserin-Antikörper, Klon 4A4 (Maus-IgG1), nach, der zur Verwendung in ELISA, FC, IF, IH(P) und WB validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an Lysat aus mit Calyculin A/Okadasäure behandelten A431-Karzinomzellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen serinphosphorylierte Proteine in einem Lysat aus mit entweder Insulin oder Calyculin A/Okadasäure behandelten humanen A431-Karzinomzellen nach.
Zielbeschreibung
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden serinphosphorylierten Proteins.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit PBS mit 0,1 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Sepharose-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Für maximale Rückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, zentrifugieren Sie es 10 Minuten bei 13,000 x g und 2-8 °C.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Peng Wang et al.
Carcinogenesis, 32(2), 146-153 (2010-11-04)
It is well established that the tumorigenic potential of nucleophosmin (NPM)-anaplastic lymphoma kinase (ALK), an oncogenic tyrosine kinase, is dependent on its tyrosine phosphorylation. Using tandem affinity purification-mass spectrometry, we found evidence of phosphorylation of three serine residues of NPM-ALK
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
C Z Cotrim et al.
Oncogene, 32(19), 2390-2402 (2012-07-04)
Two thirds of breast cancers express estrogen receptors (ER). ER alpha (ERα) mediates breast cancer cell proliferation, and expression of ERα is the standard choice to indicate adjuvant endocrine therapy. ERbeta (ERβ) inhibits growth in vitro; its effects in vivo
Osmotic stress stimulates phosphorylation and cellular expression of heat shock proteins in rhesus macaque sperm.
Cole JA, Meyers SA
Journal of Andrology null