Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
04-808
Sigma-Aldrich
Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Arg2-)Antikörper, Klon 20.2, Kaninchen monoklonal
culture supernatant, clone 20.2, Upstate®
Synonym(e):
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Arg2)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Die vier Haupt-Histone, H2A, H2B, H3 und H4, bilden ein Oktamer (jeweils 2 Moleküle). Anschließend werden 146 DNA-Basenpaare um das Oktamer gewickelt und bilden ein Nukleosom, die grundlegende Untereinheit von Chromatin. Histone werden posttranslational durch die Wirkung von Enzymen sowohl im Zellkern als auch im Zytoplasma modifiziert. Die am häufigsten untersuchten Modifikationen sind Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung. Diese Modifikationen können die lokale Chromatinarchitektur verändern oder trans-agierende Faktoren rekrutieren, die spezifische Histon-Modifikationen erkennen (die „Histon-Code“-Hypothese). Diese Modifikationen treten überwiegend an N-terminalen und C-terminalen Enden auf, die sich über das Nukleosom-Kernteilchen hinaus erstrecken. Die Histon-H3-Arg2-Methylierung ist eine weit verbreitete Silencing-Modifikation, die die Histon-H3-Lys4-Trimethylierung hemmt.
Spezifität
Die Immunisierungssequenz ist evolutionär stark konserviert, sodass eine breite Kreuzreaktivität erwartet wird.
Erkennt Dimethylarginin an Rest 2 von Histon H3, Mr 17kDa. In einigen Proben werden weitere, nicht identifizierte Banden über 50 kDa nachgewiesen.
Immunogen
Epitop: Arg2 von Histon H3
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …Ame2RTKQ… enthält, wobei me2R dem Dimethyl-Arginin-2 von humanem Histon H3 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Arg2-)Antikörper, Klon 20.2 (monoklonaler Kaninchen-Antikörper), ist zur Verwendung in DB, Mplex, PIA und WB für den Nachweis von Dimethyl-Histon-H3 (Arg2), auch bekannt als H3R2me2, Histon H3 (Dimethyl R2), validiert.
Dot-Blot-Analyse: AbSurance Histon-H3-Antikörperspezifitäts-Array (Art.-Nr. 16-667) und AbSurance Histon-H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifitäts-Array (Art.-Nr. 16-665), die Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Art.-Nr. 04-808, Anti-Dimethyl-Histon-H3 (Arg2) bei 1 ug/ml (1:1000-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Analyse der Peptidhemmung:
2 μM Histon-H3-Peptid, das Dimethyl-Arg2 enthält, hebt den Nachweis von Histon H3 durch eine frühere Charge von Anti-Dimethyl-Histon-H3(Arg2) (1:4.000 Verdünnung) in Immunblots von HeLa-Säureextrakten auf. Es gab auch eine gewisse Signalkonkurrenz mit dem unveränderten Arg2-enthaltenden Peptid.
Peptid-Dot-Blot-Analyse:
Eine 1:4.000–1:16.000 Verdünnung einer früheren Charge wies nur Histon-H3-Peptid mit Dimethyl-Arg2 nach. Peptide mit unverändertem Arg2, Dimethyl-Arg17 oder Dimethyl-Arg26 wurden nicht nachgewiesen.
Beadlyte Histon-Peptid-Assay:
Verdünnungen von 1:500 bis 1:48.000 einer früheren Charge wiesen Histon-H3-Peptid mit Dimethyl-Arg2 nach. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit Peptiden mit unmodifiziertem Arg2 oder Dimethyl-Arg17 oder -26 beobachtet.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt.
Immunblot-Analyse: Eine 1:500- (Bahn 1) und 1:1.000-Verdünnung (Bahn 2) dieser Charge wies methyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05–808
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zell-Säurenextrakte
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yudao Shen et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(19), 9124-9139 (2016-09-02)
Well-characterized selective inhibitors of protein arginine methyltransferases (PRMTs) are invaluable chemical tools for testing biological and therapeutic hypotheses. Based on 4, a fragment-like inhibitor of type I PRMTs, we conducted structure-activity relationship (SAR) studies and explored three regions of this
Chemical and biological methods to detect post-translational modifications of arginine.
Slade, DJ; Subramanian, V; Fuhrmann, J; Thompson, PR
Biopolymers null
Histone H3 Arg2 methylation provides alternative directions for COMPASS.
Klose, Robert J and Zhang, Yi
Nature Structural and Molecular Biology, 14, 1058-1060 (2007)
Xin-Xi Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 291(1), 402-412 (2015-10-22)
Histone lysine methylation is important in early zebrafish development; however, the role of histone arginine methylation in this process remains unclear. H3R2me2a, generated by protein arginine methyltransferase 6 (Prmt6), is a repressive mark. To explore the role of Prmt6 and
Histone H3K4 demethylases are essential in development and differentiation.
Benevolenskaya, Elizaveta V
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 85, 435-443 (2007)