Merck
N-045
Supelco
Glucuronid-Norbuprenorphin -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Glucuronid-Norbuprenorphin -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)c7O[C@@H]2[C@]3(CCN4)c57
InChI
1S/C31H43NO10/c1-27(2,3)28(4,38)16-13-29-8-9-31(16,39-5)26-30(29)10-11-32-17(29)12-14-6-7-15(22(42-26)18(14)30)40-25-21(35)19(33)20(34)23(41-25)24(36)37/h6-7,16-17,19-21,23,25-26,32-35,38H,8-13H2,1-5H3,(H,36,37)/t16-,17-,19+,20+,21-,23+,25-,26-,28+,29-,30+,31-/m1/s1
InChIKey
OOLGGESLZHGXGC-TXYLTYGDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser analytische Referenzstandard eignet sich für LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen in der Schmerzmittelüberwachung, Urin-Drogenkontrolle, klinischen Toxikologie sowie zur forensischen Analyse. Glucuronid-Norbuprenorphin ist ein Harnmetabolit des halbsynthetischen Opioid-Analgetikums Buprenorphin. Buprenorphin wird unter den Handelsnamen Temgesic und Subutex® vertrieben und vorwiegend zur Behandlung von chronischen Schmerzen und Heroinabhängigkeit eingesetzt.
Anwendung
  • Referenzmaterial in der Massenspektrometrie: Norbuprenorphin-Glucuronid wird als Referenzstandard in der Massenspektrometrie eingesetzt, um die Quantifizierung von Buprenorphin und seinen Metaboliten in Humanplasma zu erleichtern. Diese Anwendung ist für die Überwachung des therapeutischen Wirkstoffspiegels bei der Behandlung von Opioidabhängigkeit unerlässlich und trägt zur Verbesserung der Genauigkeit pharmakokinetischer Bewertungen bei (Zhao et al., 2024).
  • Analyse von Opioid-Metaboliten: Die Substanz spielt eine entscheidende Rolle bei der analytischen Beurteilung von Urinproben auf das Vorhandensein von Opioid-Metaboliten und unterstützt die Entwicklung robusterer forensischer und klinischer toxikologischer Methoden. Diese Anwendungen unterstreichen ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der Überwachung und Behandlung von Substanzmissbrauch (Furo et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.