Merck
B-901
Supelco
Buprenorphin-D4 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37NO4D4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.66
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1([2H])CC1C([2H])([2H])N2CC[C@]34[C@H]5Oc6c(O)ccc(C[C@@H]2[C@]37CC[C@@]5(OC)[C@H](C7)[C@](C)(O)C(C)(C)C)c46
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-
InChIKey
RMRJXGBAOAMLHD-UHGBJPCQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein interner Standard, der sich zum Prüfen von Buprenorphin oder Verfahren zur Isotopenverdünnung durch GC-MS oder LC-MS für die klinische Toxikologie, die Überwachung rezeptpflichtiger Schmerzmittel, die Urin-Drogenkontrolle oder die forensische Analytik eignet. Buprenorphin ist ein halbsynthetisches Opiat, das zur Behandlung von mäßigen akuten Schmerzen und bei Opioidabhängigkeit eingesetzt wird. Das Arzneimittel wird unter zahlreichen Handelsnamen wie Suboxone®, Subutex® und Temgesic verkauft.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)